Learn More
Hydroxyurea, MedChemExpress
Código de producto. 16490868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490868 5 g 5 g
16482129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0313
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress Hydroxyurea is a cell apoptosis inducer that inhibit DNA synthesis through inhibition of ribonucleotide reductase. Hydroxyurea shows anti-orthopoxvirus activity.
Hydroxyurea is a cell apoptosis inducer that inhibit DNA synthesis through inhibition of ribonucleotide reductase. Hydroxyurea shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyurea
Forma física Solid
CAS 127-07-1
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular CH4N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Hydroxycarbamide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (657.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)NO
Peso molecular (g/mol) 76.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05
Porcentaje de pureza 98.0%