Learn More
Hydroxyurea, MedChemExpress
Descripción
Hydroxyurea is a cell apoptosis inducer that inhibit DNA synthesis through inhibition of ribonucleotide reductase. Hydroxyurea shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyurea |
| Forma física | Solid |
| CAS | 127-07-1 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | CH4N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Hydroxycarbamide |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (657.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |