Learn More
Hidroxiurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469782 1 g 1 g
11479782 5 g 5 g
11489782 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469782 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10831.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-07-1 | CH4N2O2 | 76.055 g/mol
Hydroxyurea is used as an inhibitor of DNA synthesis and an anti-cancer drug. It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-5,6-dimethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione via reaction with 2-methyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester. It is used in the treatment of melanoma, resistant chronic myelocytic leukemia and recurrent metastatic or inoperable ovarian. It is also involved in reducing the rate of painful attacks in sickle-cell disease and has anti-retroviral properties in diseases such as AIDS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol caliente y dimetilsulfóxido. Insoluble en etanol y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-07-1
Fórmula molecular CH4N2O2
Peso molecular (g/mol) 76.055
Número MDL MFCD00007943
Clave InChI VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
PubChem CID 3657
ChEBI CHEBI:44423
Nombre IUPAC hidroxiurea
SMILES C(=O)(N)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyurea
Punto de fusión ∽140°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 1 g
Beilstein 1741548
Información de solubilidad Soluble in water,hot alcohol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ethanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxyurea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyurea