Learn More
MedChemExpress Hydroxytyrosol
Código de producto. 16459106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
16459106 100 mg
1 options
Código de producto. 16459106 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0570
MedChemExpress Hydroxytyrosol (DOPET) is a phenolic compound with anti-oxidant, anti-atherogenic, anti-thrombotic, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-tumour effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 154.16 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 10597-60-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.6%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol
Objetivo Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal