Learn More
MedChemExpress Hydroxytyrosol
Código de producto. 16444857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
16444857 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16444857 Supplier MedChemExpress Supplier No. HYN0570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Hydroxytyrosol (DOPET) is a phenolic compound with anti-oxidant, anti-atherogenic, anti-thrombotic, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-tumour effects.
Specifications
Contenido y almacenamiento Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 154.16 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 10597-60-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.6%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (810.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (324.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo DOPET∣ 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol∣ 3-Hydroxytyrosol
Objetivo Endogenous Metabolite∣Bacterial∣Fungal