Learn More
Hidroxitiovardenafil, TRC
Código de producto. 30138373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138373 2.5 mg 2.50 miligramo
30132438 25 mg 25 miligramos
17968514 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9634002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912576-30-8
Fórmula molecular C23H32N6O4S2
Peso molecular (g/mol) 520.67
Sinónimo 2-[2-Ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione, 4-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-7-propyl-4-thioxoimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-1-piperazineethanol;
Nombre IUPAC 2-[2-etoxi-5-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]sulfonilfenilo]-5-metil-7-propil-1H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-tiona
SMILES CCCC1=NC(=C2N1NC(=NC2=S)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)CCO)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxythiovardenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S2/c1-4-6-20-24-16(3)21-23(34)25-22(26-29(20)21)18-15-17(7-8-19(18)33-5-2)35(31,32)28-11-9-27(10-12-28)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,25,26,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.1926
Porcentaje de pureza >95%