Learn More
Hydroxythiohomo Sildenafil, TRC
Código de producto. 30010016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010016 1 mg 1 miligramo
30008888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9631501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479073-82-0
Fórmula molecular C23 H32 N6 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 520.67
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), 5-(2-ethoxy-5-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylsulfonyl)phenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7(6H)-thione, Hydroxythiohomosildenafil, Thiohydroxyhomosildenafil
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-tión
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiohydroxyhomosildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S2/c1-4-6-18-20-21(27(3)26-18)23(34)25-22(24-20)17-15-16(7-8-19(17)33-5-2)35(31,32)29-11-9-28(10-12-29)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,24,25,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.1926
Porcentaje de pureza >95%