Learn More
Sal de maleato de hidroxictacrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483409 250 mg 250 miligramos
15473409 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60680.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118909-22-1 | Molecular Formula: C17H18N2O5 | Molecular Weight: 330.34 g/mol
Cholinesterase inhibitor. Potential Alzheimer's disease therapeutic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibidor de la colinesterasa
  • Posible tratamiento para la enfermedad del Alzheimer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118909-22-1
Fórmula molecular C17H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 330.34
Número MDL MFCD00069287
Clave InChI NEEKVKZFYBQFGT-BTJKTKAUSA-N
Sinónimo velnacrine maleate, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate, hydroxytacrine maleate, mentane, 1-hydroxy tacrine maleate, unii-wr9885gals, velnacrine maleate usan, wr9885gals, dsstox_cid_25158
PubChem CID 5702293
Nombre IUPAC ácido 9-amino-1,2,3,4-tetrahidroacridin-1-ol;(Z)-but-2-enodioico
SMILES C1CC(C2=C(C3=CC=CC=C3N=C2C1)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxytacrine maleate salt
Punto de fusión 171°C to 173°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.34
Forma física Sólido