Learn More
Hydroxysafflor yellow A, MedChemExpress
Descripción
Hydroxysafflor yellow A is a flavonoid derived and isolated from traditional Chinese medicine Carthamus tinctorius L.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxysafflor yellow A |
| CAS | 78281-02-4 |
| Color | Reddish Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H32O16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Safflomin A HSYA |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (408.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (54.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C(O)=C1C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)([C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO)C(O)=C([C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 612.53 |
| Mostrar más |