Learn More
Sal de bario de fosfato de ácido hidroxipirúvico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxypyruvic Acid Phosphate Barium Salt |
| CAS | 114887-36-4 |
| Fórmula molecular | C3H5O7P . (3/2Ba) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Oxo-3-(phosphonooxy)propanoic Acid Barium Salt, 3-Phosphohydroxy Pyruvate Barium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5O7P.Ba/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9); |
| SMILES | O=C(C(COP(O)(O)=O)=O)O.[Ba] |
| Peso molecular (g/mol) | 390.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.96 |