Learn More
Hidroxipropil Nortadalafilo, TRC
Código de producto. 30403650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403650 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30403650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99635050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl Nortadalafil
CAS 2520114-73-0
Fórmula molecular C24 H23 N3 O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo (6S,12aS)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(3-hydroxypropyl)-2,3,12,12a-tetrahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4(6H,7H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23N3O5/c28-9-3-8-26-12-21(29)27-18(24(26)30)11-16-15-4-1-2-5-17(15)25-22(16)23(27)14-6-7-19-20(10-14)32-13-31-19/h1-2,4-7,10,18,23,25,28H,3,8-9,11-13H2/t18-,23-/m1/s1
SMILES OCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-(3-hidroxipropil)-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona
Peso molecular (g/mol) 433.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1638