Learn More
Ftalato de celulosa (hidroxipropil)metil, TRC
Código de producto. 30138457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138457 1 g 1 g
30133780 5 g 5 g
30005284 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6260201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-31-1
Fórmula molecular C14H16N4
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo 2-Hydroxypropyl methyl cellulose phthalate, Cellulose methyl 2-hydroxypropyl ether hydrogen phthalate ester, Cellulose phthalate hydroxypropyl methyl ether, Glycidyl methacrylate-HPMCP copolymer, HP 5, HP 5 (cellulose derivative), HP 50;
SMILES CC(C)CN1C=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypromellose phthalate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
Cantidad 1 g