Learn More
Hidroxipropil metacrilato, 97+ %, mezcla de isómeros, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095800 250 g Frasco de vidrio 250 g
10331351 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412152500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27813-02-1
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00004536
Clave InChI ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
Nombre IUPAC 2-hidroxipropilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl methacrylate
Nombre de nota 96.5%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 240.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Mixture of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 130g/L (25°C). Other solubilities: miscible in almost all organic solvents
Estabilizante 150 to 300ppm MEHQ
Viscosidad 9.9 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.