Learn More
Hidroxipropil β-ciclodextrina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11418831 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418831 1 g -
11428831 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418831 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215354001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biología molecular y biología celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94035-02-6
Fórmula molecular C54H102O39
Peso molecular (g/mol) 1375.371
Clave InChI BZRWCHBEBFPRGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxypropy-.beta.-cyclodextrin, 2-hydroxypropylether-b-cyclodextrin, hydroxypropyl beta-cyclodextrin, tetrakis 1 propanol ; @cyclo-hepta-amylose, cyclo-hepta-amylose; tetrakis propanol
PubChem CID 44134771
SMILES CCCO.CCCO.CCCO.CCCO.C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(C(C7O)O)OC8C(OC(O2)C(C8O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl β-Cyclodextrin
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1454
Forma física Solid