Learn More
Hidroxipropil-β-ciclodextrina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10175600 100 g Frasco de vidrio 100 g
10388870 25 g Frasco de vidrio 25 g
10702164 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10175600
Marca: Thermo Scientific Acros 297561000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128446-35-5
Fórmula molecular C44H75O36
Peso molecular (g/mol) 1180.05
Número MDL MFCD16621721
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Punto de fusión 278.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo