Learn More
Hidroxipropil quitosano, TRC
Código de producto. 30132598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132598 1 g 1 g
17957634 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9527401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84069-44-3
Fórmula molecular C36H72N2O17[C15H29NO7]n
Peso molecular (g/mol) 1140.353
Sinónimo Chitofilmer, 2-Hydroxypropyl Ether Chitosan
Nombre IUPAC 1-[[(2R,5S)-5-[(2S,5S)-5-[(2S,5S)-4,5-bis(2-hidroxipropoxi)-6-(2-hidroxipropoximetil)-3-(2-hidroxipropilamino)oxan-oxan-2-il]oxi-4-(2-hidroxipropoxi)-6-(2-hidroxipropoximetil)-3-(2-hidroxipropilamino)oxan-2-il]oxi-2,4-bis(2-hidroxipropoxi)-6-(2-hidroxipropox
SMILES CC(O)CNC1[C@H](OCC(C)O)OC(COCC(C)O)[C@@H](O[C@@H]2OC(COCC(C)O)[C@@H](O[C@@H]3OC(COCC(C)O)[C@@H](OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3NCC(C)O)C(OCC(C)O)C2NCC(C)O)C1OCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl Chitosan
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C51H101N3O24/c1-26(55)12-52-40-47(71-20-34(9)63)44(38(24-67-16-30(5)59)74-49(40)73-22-36(11)65)77-51-42(54-14-28(3)57)48(72-21-35(10)64)45(39(76-51)25-68-17-31(6)60)78-50-41(53-13-27(2)56)46(70-19-33(8)62)43(69-18-32(7)61)37(75-50)23-66-15-29(4)5
Formula Weight (peso de la fórmula) 1139.678