Learn More
Hidroxipropil celulosa, TRC
Código de producto. 30393069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393069 10 g
30392662 1 g
30389268 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95268510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-64-2
Sinónimo 2-Hydroxypropyl cellulose, AeroWhip, AeroWhip 630, AeroWhip 640, Aqualon Klucel L, Cellulose Hydroxypropyl Ether, Celny H, Celny HPC-L, Celny HPC-M, Celny HPC-SSL, Celny L, Celny M, Celny SL, E 463, G 4000HXL, H 0386, H 0473, H 0474, H 0475, HPC, HPC-E, HPC-E (cellulose derivative), HPC-EF-G, HPC-H, HPC-HF, HPC-L, HPC-L 100M, HPC-LE-G, HPC-LG, HPC-LR, HPC-M, HPC-MF, HPC-MG, HPC-S, HPC-S (cellulose derivative), HPC-SL, HPC-SSL, Hydroxypropyl Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose Ether, Hydroxypropyl Ether of Cellulose, Hyprolose, JK 491, K 8913, K 9113, Klucel, Klucel E, Klucel EF, Klucel EXF, Klucel G, Klucel GF, Klucel H, Klucel HF, Klucel HXF, Klucel J, Klucel JF, Klucel L, Klucel LF, Klucel M, Klucel MCS, Klucel MF, Klucel Nutra D, L-HPC, L-HPC 11, L-HPC 32W, L-HPC LH 11, L-HPC-LH 21, L-HPC-LH 22, L-HPC-LH 31, L-HPC-LH 41, L-HPC-LH-B 1, L-HPCLH 10, LH 11, LH 20, LH 20 (cellulose derivative), LH 21, LH 22, LH 31, LH 32, LH 33, LH-B 1, LHPC 20, LHPC 21, Lacrisert, Nisso H, Nisso HPC, Nisso HPC-H, Nisso HPC-L, Nisso HPC-M, Nisso HPC-SL, Nisso HPC-SSL, Nisso M, O-(2-Hydroxypropyl)cellulose, O-(Hydroxypropyl)cellulose, Oxypropylated Cellulose, PM 50, PM 50 (polymer), R 1000, R 1000 (cellulose derivative)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropylcellulose
Cantidad 10 g