Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidroxipropilcelulosa, P.M. medio 100,000
Código de producto. 15129223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15129223 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10723191 100 g Frasco de vidrio 100 g
10477380 250 g Frasco de vidrio 250 g
10667753 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15129223 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 184880051
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-64-2
Fórmula molecular (C24H44O16)n
Número MDL MFCD00132688
Sinónimo 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl cellulose
Color Blanco a crema
pH 5 to 8.5 (1% soln.)
Forma física Gránulos o polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max. (105°C)
Envase Tambor de plástico
Viscosidad 75-150 mPa.s 5% aq.sol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.000 (Average )