Learn More
Hidroxipropil bis (N-hidroxietil-p-fenilendiamina cloruro) (>90%), TRC
Código de producto. 30397878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397878 25 mg
30392153 100 mg
30398011 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93974525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128729-28-2
Fórmula molecular C19H28N4O3 . 4HCl
Peso molecular (g/mol) 506.3
Sinónimo 1,3-bis[(4-Aminophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol Tetrahydrochloride
Nombre IUPAC 1,3-bis[4-amino-N-(2-hidroxietil)anilino]propano-2-ol; tetrahidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)N(CCO)CC(O)CN(CCO)c2ccc(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl bis (N-Hydroxyethyl-p-phenylenediamine Hydrochloride)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28N4O3.4ClH/c20-15-1-5-17(6-2-15)22(9-11-24)13-19(26)14-23(10-12-25)18-7-3-16(21)4-8-18;;;;/h1-8,19,24-26H,9-14,20-21H2;4*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1229