Learn More
Hidroxipropanodial, TRC
Código de producto. 30133358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133358 25 mg 25 miligramos
30132414 10 mg 10 miligramos
30008102 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95247525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-15-4
Fórmula molecular C3 H4 O3
Peso molecular (g/mol) 88.06
Nombre IUPAC 2-hidroxipropanedial
SMILES OC(C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropanedial
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3/c4-1-3(6)2-5/h1-3,6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.016