Learn More
Caproato de hidroxiprogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyprogesterone Caproate |
| CAS | 630-56-8 |
| Fórmula molecular | C27 H40 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hydroxyprogesterone Caproate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, hexanoate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-, hexanoate (6CI), Hexanoic acid, ester with 17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione (8CI), 17α-Caproyloxy-P4, 17α-Caproyloxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Caproyloxyprogesterone, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione caproate, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone caproate, 17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone n-caproate, 3,20-Dioxopregn-4-en-17α-yl caproate, Delalutin, Depo-proluton, HPC, Hormofort, Hydroxyprogesterone caproate, Hydroxyprogesterone hexanoate, Hyproval PA, Lewntogest, NSC 17592, Neolutin, Pharlon, Primolut Depot, Procyte Depo, Proge, Progesterone caproate, Proluton Depot, Syngynon, Teralutil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 428.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2927 |