Learn More
Caproato de hidroxiprogesterona, Mikromol™
Descripción
Caproato de hidroxiprogesterona
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyprogesterone Caproate |
| CAS | 630-56-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxyprogesterone Caproate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H40 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Hydroxyprogesterone Caproate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, hexanoate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-, hexanoate (6CI), Hexanoic acid, ester with 17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione (8CI), 17α-Caproyloxy-P4, 17α-Caproyloxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Caproyloxyprogesterone, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione caproate, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone caproate, 17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone n-caproate, 3,20-Dioxopregn-4-en-17α-yl caproate, Delalutin, Depo-proluton, HPC, Hormofort, Hydroxyprogesterone caproate, Hydroxyprogesterone hexanoate, Hyproval PA, Lewntogest, NSC 17592, Neolutin, Pharlon, Primolut Depot, Procyte Depo, Proge, Progesterone caproate, Proluton Depot, Syngynon, Teralutil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] hexanoato |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?