Learn More
Caproato de hidroxiprogesterona, Mikromol™
Código de producto. 30052544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052544 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052544 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1548.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Caproato de hidroxiprogesterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Hydroxyprogesterone Caproate
CAS 630-56-8
Nombres de analitos o componentes Hydroxyprogesterone Caproate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H40 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hydroxyprogesterone Caproate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, hexanoate (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-, hexanoate (6CI), Hexanoic acid, ester with 17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione (8CI), 17α-Caproyloxy-P4, 17α-Caproyloxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Caproyloxyprogesterone, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione caproate, 17α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone caproate, 17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone n-caproate, 3,20-Dioxopregn-4-en-17α-yl caproate, Delalutin, Depo-proluton, HPC, Hormofort, Hydroxyprogesterone caproate, Hydroxyprogesterone hexanoate, Hyproval PA, Lewntogest, NSC 17592, Neolutin, Pharlon, Primolut Depot, Procyte Depo, Proge, Progesterone caproate, Proluton Depot, Syngynon, Teralutil
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1
SMILES CCCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] hexanoato
Peso molecular (g/mol) 428.6
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.2927 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.