Learn More
Hydroxyprogesterone caproate, MedChemExpress
Código de producto. 16461048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461048 5 g 5 g
16442269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0742
MedChemExpress Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic, steroidal progestin; an ester derivative of 17α-hydroxyprogesterone formed from caproic acid.
Hydroxyprogesterone caproate is a synthetic, steroidal progestin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyprogesterone caproate
Forma física Solid
CAS 630-56-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H40O4
Sinónimo 17α-Hydroxyprogesterone hexanoate 17α-Hydroxyprogesterone caproate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC([C@@]1(OC(CCCCC)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 428.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.6
Porcentaje de pureza 99.68%