Learn More
Caproato de hidroxiprogesterona-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyprogesterone Caproate-d11 |
| Fórmula molecular | C27 D11 H29 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecauterohexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 439.672 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.362 |