Learn More
Éster metílico del ácido hidroxipiválico, TRC
Código de producto. 30408600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408600 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30408600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9501332.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypivalic Acid Methyl Ester
CAS 14002-80-3
Fórmula molecular C6 H12 O3
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 132.158
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.079