Learn More
Ácido hidroxifosfonoacético - 50% en agua, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyphosphonoacetic Acid |
| CAS | 23783-26-8 |
| Fórmula molecular | C2 H5 O6 P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-2-phosphonoacetic Acid, 2-Hydroxyphosphonoacetic Acid, 2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid, Belcor 575, HPPA (scale inhibitor), Hydroxyphosphonoacetic Acid, Phosphonoglycolic Acid, Phosphonohydroxyacetic Acid, α-Hydroxyphosphonoacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5O6P/c3-1(4)2(5)9(6,7)8/h2,5H,(H,3,4)(H2,6,7,8) |
| SMILES | OC(C(=O)O)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-2-fosfonoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 156.031 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.982 |
| Mostrar más |