Learn More
Hidroxifenamato, Mikromol™
Descripción
Hidroxifenamato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxyphenamate |
| CAS | 50-19-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxyphenamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,2-Butanediol, 2-phenyl-, 1-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylbutyl carbamate, AL 0361, Hydroxyphenamate, Listica, NSC 108034, Oxyfenamate, Oxyphenamate, P 301, Carbamic acid, beta-ethyl-beta-hydroxyphenethyl ester (7CI), beta-Ethyl-beta-hydroxyphenethyl carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-11(14,8-15-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,2,8H2,1H3,(H2,12,13) |
| SMILES | CCC(O)(COC(=O)N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | carbamato de (2-hidroxi-2-fenilbutilo) |
| Mostrar más |