Learn More
Hidroxifenamato, LoGiCal
Código de producto. 30459690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459690 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459690 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3109.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyphenamate
CAS 50-19-1
Nombres de analitos o componentes Hydroxyphenamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Butanediol, 2-phenyl-, 1-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylbutyl carbamate, AL 0361, Hydroxyphenamate, Listica, NSC 108034, Oxyfenamate, Oxyphenamate, P 301, Carbamic acid, beta-ethyl-beta-hydroxyphenethyl ester (7CI), beta-Ethyl-beta-hydroxyphenethyl carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-11(14,8-15-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,2,8H2,1H3,(H2,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(O)(COC(=O)N)c1ccccc1
Nombre IUPAC carbamato de (2-hidroxi-2-fenilbutilo)
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 209.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1052 g/mol