Learn More
Hidroxinorketamina clorhidrato (100 μg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxynorketamine Hydrochloride |
| CAS | 2173991-73-4 |
| Fórmula molecular | C12H15Cl2NO2 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H |
| SMILES | NC(C1=O)(CCCC1O)C2=CC=CC=C2Cl.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 276.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.048 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydroxynorketamine Hydrochloride 100 μg/mL |