Learn More
Azul de hidroxinaftol (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxynapthol Blue |
| CAS | 63451-35-4 |
| Fórmula molecular | C20 H11 N2 O11 S3 . 3 Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Trisodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | trisodio;3-hidroxi-4-[(E)-(2-hidroxi-4-sulfonatonaftaleno-1-il)diazenil]naftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 620.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 619.9218 |