Learn More
Hidroximetilcelecoxib (4-[5-[4-(hidroximetil)fenil]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]bencenosulfonamida), LoGiCal
Código de producto. 30458322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458322 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458322 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0344.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide)
CAS 170571-00-3
Nombres de analitos o componentes Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 F3 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Hydroxymethylcelecoxib
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24H,10H2,(H2,21,25,26)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(CO)cc3)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[5-[4-(hidroximetil)fenil]-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 397.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0708 g/mol