Learn More
Clorhidrato de hidroximetiltolperisona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxymethyl Tolperisone Hydrochloride |
| CAS | 352233-14-8 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-methyl-3-(1-piperidinyl)-1-propanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-13(11-17-9-3-2-4-10-17)16(19)15-7-5-14(12-18)6-8-15;/h5-8,13,18H,2-4,9-12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN1CCCCC1)C(=O)c2ccc(CO)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(hidroximetil)fenil]-2-metil-3-(1-piperidil)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 297.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1496 |