Learn More
Hidroximetil tolperisona-d10 Cloruro, TRC
Código de producto. 30406363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406363 50 mg -
30405851 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82552750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346605-29-5
Fórmula molecular C16H14D10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 307.88
Sinónimo 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-methyl-3-(1-piperidinyl-d10)-1-propanone Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadencia-uteriopiperidina-1-il)-1-[4-(hidroximetil)fenil]-2-metilpropano-1-una; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C1([2H])N(CC(C)C(=O)c2ccc(CO)cc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymethyl Tolperisone-d10 Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-13(11-17-9-3-2-4-10-17)16(19)15-7-5-14(12-18)6-8-15;/h5-8,13,18H,2-4,9-12H2,1H3;1H/i2D2,3D2,4D2,9D2,10D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2123