Learn More
(hidroximetil)fenoxi]metil]oxirano, Mikromol™
Descripción
(Hidroximetil)fenoxi]metil]oxirano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| CAS | 4204-78-8 |
| Nombres de analitos o componentes | [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 4-(2-oxiranylmethoxy)-, Benzenemethanol, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzyl alcohol, p-(2,3-epoxypropoxy)- (7CI,8CI), 4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, 2-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane, 4-(Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol, p-(2,3-Epoxypropoxy)benzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-4,10-11H,5-7H2 |
| SMILES | OCc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]metanol |
| Mostrar más |