Learn More
(Hidroximetil)pentafluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Hydroxymethyl)pentafluorobenzene |
| CAS | 440-60-8 |
| Fórmula molecular | C7H3F5O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Hydroxymethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl Alcohol, (Pentafluorophenyl)methanol, Pentafluorobenzyl Alcohol, 2,3,4,5,6-pentafluoro-Benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h13H,1H2 |
| SMILES | OCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0104 |