Learn More
Hidroximetil-N-metilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxymethyl-N-methylpiperidine |
| CAS | 7583-53-1 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, 1-Methyl-3-piperidinemethanol, 3-(Hydroxymethyl)-1-methylpiperidine, N-Methyl-3-hydroxymethylpiperidine, N-Methylpiperidine-3-methanol, NSC 66541 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC(CO)C1 |
| Nombre IUPAC | (1-metilpiperidin-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |