Learn More
Hidroximetil Ivacaftor, TRC
Código de producto. 30138200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138200 50 mg 50 miligramos
30008489 10 mg 10 miligramos
30003267 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94696050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246213-23-9
Fórmula molecular C24H28N2O4
Peso molecular (g/mol) 408.49
Sinónimo N-[2-(1,1-Dimethylethyl)-5-hydroxy-4-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)phenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide
SMILES O=C(C1=CNC2=C(C=CC=C2)C1=O)NC3=CC(O)=C(C(CO)(C)C)C=C3C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymethyl Ivacaftor
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28N2O4/c1-23(2,3)16-10-17(24(4,5)13-27)20(28)11-19(16)26-22(30)15-12-25-18-9-7-6-8-14(18)21(15)29/h6-12,27-28H,13H2,1-5H3,(H,25,29)(H,26,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2049
Porcentaje de pureza >95%