Learn More
Hidroximetil dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxymethyl Dasatinib |
| CAS | 910297-58-4 |
| Fórmula molecular | C22 H26 Cl N7 O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Thiazolecarboxamide, N-[2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, N-[2-Chloro-6-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-25-18(11-19(26-14)30-7-5-29(6-8-30)9-10-31)27-22-24-12-17(34-22)21(33)28-20-15(13-32)3-2-4-16(20)23/h2-4,11-12,31-32H,5-10,13H2,1H3,(H,28,33)(H,24,25,26,27) |
| SMILES | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(Cl)cccc3CO)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4 |
| Nombre IUPAC | N-[2-cloro-6-(hidroximetil)fenil]-2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 504 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.1506 |