Learn More
Clorbuterol hidroximetil, TRC
Código de producto. 18050820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18050820 25 mg 25 miligramos
18080610 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18050820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94806025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38339-18-3
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 293.19
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, Hydroxymethylclenbuterol, NA 1141
Nombre IUPAC 2-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino-2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clenbuterol-hydroxymethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0745
Porcentaje de pureza >95%