Learn More
Hidroximetil Clenbuterol-d6, TRC
Código de producto. 30406513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30406513 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94806225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymethyl Clenbuterol-d6
CAS 1346601-00-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H12D6Cl2N2O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-(dimethyl-d6)ethyl)amino]methyl]benzenemethanol, NA 1141-d6, HMCBT-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO)=C1
Peso molecular (g/mol) 299.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1122
Porcentaje de pureza >95