Learn More
Ácido hidroximalónico, TRC
Código de producto. 30396716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396716 10 mg -
30395985 100 mg -
30393276 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH53155010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-69-3
Fórmula molecular C3H4O5
Peso molecular (g/mol) 120.06
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymalonic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0059