Learn More
Hidroxilisilpiridinilina, TRC
Código de producto. 30007323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007323 0.5 mg 0.50 miligramo
30006773 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9540360.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63800-01-1
Fórmula molecular C18H28N4O8
Peso molecular (g/mol) 428.44
Sinónimo 2-Amino-6-[4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]-3-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-5-hydroxypyridinio]-2,3,4,6-tetradeoxy-L-erythro-Hexonic Acid Inner Salt, Pyridinoline
Nombre IUPAC 2-amino-6-[4-(2-amino-2-carboxietil)-3-(3-amino-3-carboxipropil)-5-hidroxipiridina-1-ium-1-il]-5-hidroxihexanoato
SMILES C1=C(C(=C(C=[N+]1CC(CCC(C(=O)[O-])N)O)O)CC(C(=O)O)N)CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylysylpyridinoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N4O8/c19-12(16(25)26)3-1-9-6-22(7-10(23)2-4-13(20)17(27)28)8-15(24)11(9)5-14(21)18(29)30/h6,8,10,12-14,23H,1-5,7,19-21H2,(H3-,24,25,26,27,28,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.191
Porcentaje de pureza >95%