Learn More
Hidroxiapatita, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11406622 10 g
11416622 25 g
11426622 50 g
11436622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11406622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215016210
CAS 1306-06-5
Fórmula molecular Ca5HO13P3
Peso molecular (g/mol) 502.31
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo Calcium phosphate hydroxide, Durapatite
Nombre IUPAC Pentacalcio-hidróxido trifosfato
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylapatite
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.31