Learn More
Hidroxilapatito, flujo rápido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442919 50 g 50 g
15432919 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60076.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Se utiliza para el fraccionamiento y la purificación de proteínas, enzimas, plásmidos y ácidos nucleicos
Used for fractionation and purification of proteins, enzymes, plasmids and nucleic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-06-5
Fórmula molecular Ca5HO13P3
Peso molecular (g/mol) 502.31
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo Calcium phosphate hydroxide; Durapatite
Nombre IUPAC Pentacalcio-hidróxido trifosfato
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylapatite
Nombre de nota fast flow
Color Blanco
Fórmula lineal Ca5(OH)(PO4)3
Cantidad 50 g
Índice Merck 14,3467
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.32
Forma física Polvo