Learn More
Hidroxilapatito, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10446583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10446583 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10199372 25 g Frasco de vidrio 25 g
10110273 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10446583 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371261000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1306-06-5 | Ca5HO13P3 | 502.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-06-5
Fórmula molecular Ca5HO13P3
Peso molecular (g/mol) 502.31
Número MDL MFCD00010904
Clave InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo Calcium phosphate hydroxide
Nombre IUPAC Pentacalcio-hidróxido trifosfato
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylapatite
Punto de fusión 1700.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Pérdida por ignición 8% max. (800°C)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Índice Merck 15, 3514
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.31
Porcentaje de pureza 35 to 40% (Ca)
Grado Analítica