Learn More
Sulfato de hidroxilamonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10080170 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10080170 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10080170 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/2001/48
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Punto de fusión de 170 °C
CAS 10039-54-0
Color Blanco
pH 3.6
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular H6N2O2·H2SO4
Número MDL 44869
Formula Weight (peso de la fórmula) 164,14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroxylamine sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.