Learn More
Cloruro de hidroxilamonio, 99+%, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 11448942 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448942 500 g 500 GR
11438942 250 g 250 g
11458942 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11448942 Supplier Fisher Chemical Supplier No. H/1950/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.87€
    134.00€ / 500 g
    Ahorro 14.87€
    9% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cloruro de hidroxilamonio, 99+%, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-11-1
Fórmula molecular ClH4NO
Peso molecular (g/mol) 69.49
Número MDL MFCD00051089
Clave InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nombre IUPAC hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NO
Specifications
Punto de fusión 155 °C
Color Blanco
pH Desde 2,5 hasta 3,5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 69,49g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.