Learn More
Sulfato de hidroxilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine Sulfate |
| CAS | 10039-54-0 |
| Fórmula molecular | H8N2O6S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bis(hydroxylamine) Sulfate, Bis(hydroxylammonium) Sulfate, Di(hydroxylamine) Sulfate, Envision MLB 2030, Hydroxyl Ammonium Sulfate ((HONH3)2SO4), Hydroxylamine Neutral Sulfate, Hydroxylammonium Sulfate, Lanasane LAB, Oxammonium Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | NO.NO.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | hidroxilamina;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0103 |