Learn More
Sulfato de hidroxilamina, TRC
Código de producto. 30400187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400187 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30400187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94383010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine Sulfate
CAS 10039-54-0
Fórmula molecular H8N2O6S
Cantidad 10 g
Sinónimo Bis(hydroxylamine) Sulfate, Bis(hydroxylammonium) Sulfate, Di(hydroxylamine) Sulfate, Envision MLB 2030, Hydroxyl Ammonium Sulfate ((HONH3)2SO4), Hydroxylamine Neutral Sulfate, Hydroxylammonium Sulfate, Lanasane LAB, Oxammonium Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES NO.NO.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC hidroxilamina;ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 164.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0103