Learn More
Solución de hidroxilamina (50 % en wt. in H2O), TRC
Código de producto. 30009651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2.5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2.50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009651 2.5 mL 2.50 ml
30009695 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9437082.5ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-49-8
Fórmula molecular H3 N O
Peso molecular (g/mol) 33.03
Sinónimo Hydroxylamine
Nombre IUPAC hidroxilamina
SMILES NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxylamine
Nombres de analitos o componentes Hydroxylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Concentración 50%
Fórmula InChI InChI=1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
Tipo de solución Single Solution
Solvent or Matrix Water
Industry Type Forensics
Cantidad 2.5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 33.0215
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydroxylamine 50%